Learn More
Nabertherm Hoch-Temperatur Rohrofen
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit.
8370.00 CHF - 14615.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | P570 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tubes |
Temperatur (metrisch) | 1600 °C |
Typ | Röhrchenofen |
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 80 mm |
Produktcode | Marke | Heizzone | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Heizzone | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17879046
|
Nabertherm
RC183WAN |
200 mm |
8370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17889036
|
Nabertherm
RC283WAN |
500 mm |
13075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17899036
|
Nabertherm
RC383WAN |
750 mm |
14615.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Tmax: 1600°C
- Ausrichtung: horizontal
- Max. Außendurchmesser: 80 mm
- Elektrischer Anschluss: 3-phase
Spezifikation
P570 | |
1600 °C | |
80 mm |
Tubes | |
Röhrchenofen | |
400 V |