Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)
Marke: Fisherbrand™ 15416123+10023512+11732342
125.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- GL 45 Schraubgewinde
- Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
- Autoklavierbar
- Borosilikatglas
- Kappe aus TP 220
- Hält Temperaturen von bis zu 200 deg;C stand.
Spezifikation
5000 mL | |
Durchsichtig | |
1.18 Zoll | |
Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring | |
200 °C | |
1/Packung | |
Rot | |
Silikon/PTFE | |
Ja | |
Medienflasche | |
TP220 | |
181 mm |
169,07 oz. | |
7.1 Zoll | |
30 mm | |
Borosilikatglas | |
1 | |
Unsteril | |
1.000 bis 4.000 ml | |
Autoklavierbar | |
330 mm | |
12,9 in. | |
GL45 | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe > Fassungsvermögen: 5000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur