Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe Artikelnummer.: 15816861
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Artikelnummer. 15816861 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Artikelnummer. 15816861
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • Kappe aus TP 220
  • Hält Temperaturen von bis zu 200 deg;C stand.
Hinweis: Das gezeigte Foto ist nur repräsentativ; Größe kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3,3 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen 20 bis 80 ml
Auskleidungsmaterial Silikon/PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Verschlussmaterial TP220
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe >