Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Waage zur Bestimmung des Verbrennungsverlustes und thermogravimetrische Analyse (TGA)
Diese Hochtemperaturöfen wurden speziell entwickelt, um den Verbrennungsverlust beim Glühen und für die thermogravimetrische Analyse im Labor zu bestimmen.Das komplette System besteht aus dem Hochtemperaturofen, einem Tischrahmen sowie einer Präzisionswaage mit Durchführungen in den Ofen und leistungsfähiger Software.
Marke:  Nabertherm™ 001711560
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17397829
  • 18925.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftöffnung im Dach
  • 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
  • Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung
Spezifikation
Spezifikation
P570
1600 °C
370 x 655 x 890 mm
5000 W
16 l
150 x 150 x 150 mm
400 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Waage zur Bestimmung des Verbrennungsverlustes und thermogravimetrische Analyse (TGA) > Fassungsvermögen:16 L