Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Diese Hochtemperaturöfen sind aufgrund ihrer soliden Bauweise und ihrer kompakten, eigenständigen Bauweise ideal für Prozesse im Labor, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.Hohe Temperaturkonstanz und praktische Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
Marke:  Nabertherm™ HT0356VNA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17377839
  • 25155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
  • Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
  • Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Spezifikation
Spezifikation
P570
1600 °C
300 x 200 x 260 mm
400 V
16 l
Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung
690 x 820 x 1860 mm
12500 W
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung > Fassungsvermögen:16 l; bis zu 1600 °C