Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen Serie LHT/D
Kompakte Tischmodelle eignen sich hervorragend für das Sintern von technischen Keramiken, wie Zirkonoxid-Zahnbrücken.
7020.00 CHF - 10265.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17387979
|
Nabertherm™
LHT127WN2 |
1 l |
7020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17327989
|
Nabertherm™
LHT327WN1 |
3 l |
10265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Höchsttemperatur:1650 °C
- Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Kompakte Bauweise mit Hubtür, Öffnung nach oben
- Einstellbarer Lufteinlass
- Abluftöffnung im Dach
- Typ B-Thermoelement
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
P570 | |
1650 °C |