Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen Serie LHT/D
Kompakte Tischmodelle eignen sich hervorragend für das Sintern von technischen Keramiken, wie Zirkonoxid-Zahnbrücken.
Marke:  Nabertherm™ LHT327WN1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17327989
  • 10265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1650 °C
  • Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Kompakte Bauweise mit Hubtür, Öffnung nach oben
  • Einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftöffnung im Dach
  • Typ B-Thermoelement
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
P570
1650 °C
630 x 470 x 1020 mm
3 l
155 x 135 x 200 mm
60 kg