Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Glucoside Detergents
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 28351
323.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11841465
  • 485.00 CHF / 5 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications. Glucoside detergents are known for their mildness, biocompatibility, and ability to solubilize and stabilize a wide range of biomolecules, including membrane proteins. Glucoside detergents are also compatible with many downstream applications, such as protein purification, crystallization, and structural studies.
Leistungsmerkmale:
  • Ein nicht-ionisches Detergens mit niedriger Molekülmasse
  • Effektiv für eine Reihe von Zelllyse- und Proteinsolubilisierungsmethoden
  • Wird nicht durch das Enzym beta-Glucosidase abgebaut
  • Stabiler als octyl-beta-Glucosid (OG)
  • Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
  • Optisch klar; niedrige Absorption bei 280 nm
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Alternative Benennungen: Octylthioglucosid, OTG
  • Chemische Bezeichnung: n-Octyl-β-D-thioglucopyranosid
  • Molekulargewicht: 308,44
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: Unbekannt
  • Molekülmasse der Mizelle: Unbekannt
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 9 mM (0,2772 %, w/v)
  • Trübungspunkt: > 100 °C
  • Dialysierbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Pulver
5 g
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Detergenz (Pure)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ388136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number28351
ChargennummerZD387384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number28351
ChargennummerZC385135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number28351
ChargennummerZC384097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2024 Catalog Number28351
ChargennummerYJ380194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number28351
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High-Purity Glucoside Detergents > Detergens in Pulverform; 5 g
Nur für Forschungszwecke.