Learn More
3M™ High Protection Surgical Gown, Reinforced
Surgical gown offers optimal patient and wearer protection. It performs under pressure, providing a barrier to the transfer of microorganisms and body fluids from the surgical site.
Marke:  3M™ 7000066237
Artikelnummer. 17804414
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lightweight and comfortable
  • Adjustable neckline
  • Good strength characteristics
  • For procedures with with expected high levels of fluid
  • Meets EN13795 requirements for Standard erformance
Spezifikation
Spezifikation
Groß
Surgical use
56 in.
Keine
Surgical Gown
Blau
Single-use
Nicht autoklavierbar
EN13795
Unisex
142 cm
Reinforced, 7696
SMS
Ties
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ High Protection Surgical Gown, Reinforced > Type: Surgical Gown