Learn More
Fisherbrand™ High Precision Straight Tapered Fine Point Tweezers/Forceps
Offers better visibility and works well under low magnification. Fisherbrand High Precision Straight Tapered Fine Point Tweezers/Forceps is made of anti-magnetic stainless steel.
Marke:  Fisherbrand™ 12-000-124
Artikelnummer. 17800177
  • 24.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Straight tapered fine point
  • Made of anti-magnetic stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Fein
4,75 in.
120 mm
0,06 in.
Hoch
10 mm
Straight tapered
Edelstahl
Pinzette
1.5 mm
0,393 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ High Precision Straight Tapered Fine Point Tweezers/Forceps > Tweezers/Forceps; Straight tapered fine point