Learn More
Cole-Parmer™ Hochleistungsfähige UV-Belichtungsbox
Verwenden Sie diese Belichtungsbox für die optimale Ansicht mit einheitlicher UV-Beleuchtung. Die Cole-Parmer™ hochleistungsfähige UV-Belichtungsbox verfügt über hochintensive UV-Röhren mit 15 W. Kontrollschalter zur Auswahl von UV- oder Weißlicht sind in günstiger Lage oben an der Box angebracht.
Marke:  Cole-Parmer™ 97621-25
Artikelnummer. 15415104
  • 3245.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Intensität: 2000 μ W/cm2
  • Ansichtsfenster mit weichem Kautschuk bietet einen bequemen Sichtbereich mit ausreichend Platz für Brillen
  • Verhindern Sie das Eindringen von Umgebungslicht mit einer leichten Abdeckung
  • Schützen Sie Ihre Augen mit einem Kontrastregelungsfilter
  • Durch den abnehmbare Boden kann die Box über großen Proben oder einem Transilluminator platziert werden
  • Eine leichte Abdeckung schützt vor Umgebungslicht
  • Das Modell verfügt über vier Langwellen-UV-Röhren, die an einer Seite der Box angebracht sind
Spezifikation
Spezifikation
4 x 15 W
23,375 x 15,75 x 13 in.
UV-Betrachtungsschrank
365 nm
4 x 15 W, 230 V, 50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Hochleistungsfähige UV-Belichtungsbox >