Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 035883.KT
35.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493575
  • 36.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Form
20mL
35mm
22mm
Nickel
38mm
Nickel-Tiegel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form > Fassungsvermögen: 20 ml; oberer Durchmesser: 38 mm; Bodendurchmesser: 22 mm, Tiefe: 35 mm; Stück