Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 036040.KT
229.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15483625
  • 244.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Form
500 ml
91mm
62mm
Nickel
101mm
Nickel-Tiegel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form > 1each