Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036019.KT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hohe Form | |
250 ml | |
78mm | |
50mm |
Nickel | |
84mm | |
Nickel-Tiegel |
RUO – Nur für Forschungszwecke