Learn More
Lenz Laborglasintrumente Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
1935.00 CHF - 2020.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Länge (metrisch) Ummantelung 300 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10284481
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05255000
Konus und Buchse NS 45/50
1935.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11596814
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05255050
Kugel und Buchse KF 50
2020.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
  • Kühlbereich:2.350 cm²
  • Mantellänge:300 mm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Packungsgröße:1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
300 mm