Learn More
Lenz Laborglasintrumente Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05255050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11596814
  • 2020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochgradig effiziente Kühler mit vier Kühlschlangen
  • Kühlbereich:2.350 cm²
  • Mantellänge:300 mm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Packungsgröße:1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
300 mm
Kugel und Buchse KF 50
Duran Glas