Learn More
BRAND™ Zerstäuber, PE-HD, weiß, 400 ml (VE=5 PCS) ML
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
Beschreibung
- Aus HDPE gefertigt
- Weiß
- Drehen Sie die Düse, um den Sprühnebel einzustellen: von feinem Sprühnebel bis zu einem festen Strahl
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 400 ml |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zerstäubung |
Material | HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Zerstäuber, PE-HD, weiß, 400 ml (VE=5 PCS) ML >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur