Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen
The HC series refrigerators are designed to provide greater storage capacity while the compact design makes it the ideal choice where space is limited. They are primarily utilised to store material in vials, or for applications involving larger quantities of straws.
Marke:  Taylor Wharton™ HCL126
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798509
  • 1465.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Easy operation, lightweight one-piece snap-on lid and neck tube assures tight closure and easy access
  • Convenient larger handles
  • Advanced multi-layer insulation, latest vacuum technology systems and other premium materials provide leading industry performance
  • Engineering utilised finite element analysis, with specific testing to create durable aluminium dewars
Spezifikation
Spezifikation
35 L Cryogenic Dewar, holds vials or straws
35 l
Long term storage of biological material at -196°C
HCL126
Aluminum
12 kg (empty)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Kühlschrank mit großem Fassungsvermögen > Capacity: 35 L