Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Use and recover volumes as low as 5 mL, ensuring preservation of precious samples with the HI-200 Series Hybridization Incubator.
4665.00 CHF - 6510.00 CHF
Spezifikation
Typ | Hybridisierungs-Inkubator |
---|---|
Geschwindigkeit | 0.5 bis 20 U/min |
Temperaturgleichförmigkeit | < ±1.0 °C |
Spannung | 230 V |
Wirkleistung | 750 W |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11573859
|
Cole-Parmer™
39455-04 |
10 °C über Umgebungstemperatur bis 80 °C |
4665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12803386
|
Cole-Parmer™
39455-03 |
10 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C |
6510.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Rotational speed from 0 to 20 rpm and rocking speed up to 60 opm.
- Radioactive-safe protective casing and nondrip tube design minimize risk to user.
- With excellent stability of ±0.1°C within the tubes, these hybridization incubators are great for nucleic hybridization applications such as Northern, Southern, and Western blots.
- Each incubator features two shakers—rotisserie shaker with rotational speed from 0 to 20 rpm and platform shaker with rocking speed up to 60 oscillation/minute.
- A removable drip tray provides for easy cleaning.
- Adjustable feet make leveling on uneven surfaces quick and easy.
Spezifikation
Hybridisierungs-Inkubator | |
< ±1.0 °C | |
750 W |
0.5 bis 20 U/min | |
230 V | |
50 bis 60 Hz |