Learn More
Hexylmagnesiumbromid, 0.8-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10714385
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexylmagnesiumbromid, 0.8-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10714385
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10714385
Marke: Thermo Scientific Acros 427761000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3761-92-0, 109-99-9
Summenformel C6H13BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 189.38
MDL-Nummer MFCD00000046
InChI-Schlüssel SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexylmagnesium bromide, magnesium, bromohexyl, n-hexylmagnesium bromide, n-hexmgbr, hexyl magnesium bromide, n-hexyl magnesium bromide, hexylmagnesium bromide solution, sfxuwnmdtwqshe-uhfffaoysa-m, hexylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 4184939
IUPAC-Name Magnesium;Hexan;Bromid
SMILES CCCCCC[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexylmagnesium bromide
Namenshinweis 0.8M solution in THF
Farbe Braun
Dichte 0.9800g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5MgBr
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 189.39
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number427761000
ChargennummerA0465800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number427761000
ChargennummerA0448461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number427761000,427768000
ChargennummerA0434708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2021 Catalog Number427761000,427768000
ChargennummerA0375672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2021 Catalog Number427761000,427768000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hexylmagnesiumbromid, 0.8-M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >