Learn More
1-Hexanol, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10192290
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexyl alcohol
Azidität 0.02mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -52.0°C
Dichte 0.8136g/mL
Siedepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 100 mL
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Relative Dichte 0.8136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 5.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number
ChargennummerA0454023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number120790100,120791000,120790010,120790025,120790250
ChargennummerA0448812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number
ChargennummerA0415062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
ChargennummerA0443578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number
Name des Produkts
1-Hexanol, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >