Learn More
Hexan-Fraktion, technisch, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Marke: Thermo Scientific Acros 210590010
33.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hexanes | |
Mixture of isomers | |
0.6590g/mL | |
1 L | |
Glasflasche | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
14, 4694 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
Technisch |
-95.0°C | |
92112-69-1, 110-54-3 | |
69.0°C | |
−22°C | |
Flüssig | |
0.002% max. | |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
01, 142 | |
Hex | |
86.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Hexanes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2529206 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 210590025,210590010,210590050,210590250 |
2529205 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 210590025,210590010,210590050,210590250 |
2529606 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 210590025,210590010,210590050,210590250 |
2407434 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | 210590025,210590010,210590050,210590250 |
2486560 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | 210590025,210590010,210590050,210590250 |