Learn More
Hexane, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie, GC/MS und Pestizidrückstandsanalyse
144.00 CHF - 382.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 92112-69-1 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC-Name | Hexan |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15537059
|
Fisher Chemical
H303-1 |
1 L | Weithalsflasche, braun |
144.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15547059
|
Fisher Chemical
H303-4 |
4 L | Braunes Kalknatronglas |
347.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15557059
|
Fisher Chemical
H303-SK4 |
4 L | Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas |
382.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie, GC/MS und Pestizidrückstandsanalyse
- Gemisch aus Hexanen, bei denen der n-Hexan-Gehalt ≥60 % beträgt.
- Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
- GC-ECD getestet zum Gewährleisten minimaler halogenierte Rückstandswerte (≤10 ng/l), um die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen, und auf GC/MS-Eignung getestet
- Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Chemische Identifikatoren
92112-69-1 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
Hexan |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spezifikation
Hexanes | |
1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm | |
Farblos | |
69°C | |
Pass test | |
High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications | |
99.9% min by GC | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
0.31 mPa/s at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
OPTIMA™ |
-95°C | |
92112-69-1 | |
0.659g/cm³ | |
−95°C (−139°F) | |
Flüssig | |
1.3740 to 1.3780 | |
1ppm max. | |
MFCD02179311 | |
1208 | |
0.01% Max. | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18 |
Sicherheit und Handhabung
GEFAHR!
Notfall-Überblick
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wirkt reizend auf Augen und Haut. Kann die Atemwege reizen. Aspirationsgefahr bei Verschlucken – kann in Lunge eindringen und Schäden verursachen. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Schutzausrüstung tragen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Einen Arzt verständigen. Einen Arzt verständigen. Sofort mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen.
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:3
Instabilität:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse 3,: Entzündliche Flüssigkeit
- Hexanes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hexane