Learn More
Hexane, Isomerengemisch, ACS, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367648
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexane, Isomerengemisch, ACS, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367648
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11367648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033321.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
Namenshinweis Mixed isomers
Farbe Farblos
Dichte 0.67 g/mL
Siedepunkt 65°C to 70°C
Menge 1 L
Flammpunkt <-23°C (-9°F)
Physikalische Form Flüssig, Mischung aus 5 Isomeren
Brechungsindex 1.3795
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR12L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number033321.K7,033321.AP,033321.K4,033321.M1,033321.K2
ChargennummerX28K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number033321.K7,033321.K4,033321.M1,033321.K2
ChargennummerP18K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number033321.K7,033321.AP,033321.K4,033321.M1,033321.K2
ChargennummerT07J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number033321.K7,033321.AP,033321.K4,033321.M1,033321.K2
ChargennummerZ27I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number033321.K7,033321.AP,033321.K4,033342.A4,033321.M1,033321.K2
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hexane, Isomerengemisch, ACS, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >