Learn More
Hexane, für HPLC, enthält ∼95 % n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
160.80 CHF - 353.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD00009520
Synonym Hex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10356401
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
268360010
1 L Glasflasche
160.80 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10217310
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
268360025
2.5 L Glasflasche
353.76 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
Hex
Spezifikation
Hexanes
(1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
0.6590g/mL
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
14, 4694
86.18
(95% n-Hexane)
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
01, 142
Hex
HPLC
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexane, für HPLC, enthält ∼95 % n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals