Learn More
Hexane, ≤97 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Marke:  Thermo Scientific Acros 610371000
30.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10401674
  • 30.65 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Hexanes
0.6590g/mL
Pass Test
≤97%
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
50ppm max.
Hex
≤97%
92112-69-1, 110-54-3
100 mL
AcroSeal™ Glasflasche
C6H14
MFCD00009520
01, 142
14, 4694
86.18
extra trocken
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1900945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number610370010,610371000
Chargennummer1900947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number610370010,610371000
Chargennummer2059004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number610370010,610371000
Chargennummer2059003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number610370010,610371000
Chargennummer2190462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number610370010,610371000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexane, ≤97 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche