Learn More
Hexane, ≈95 % N-Hexan, für HPLC
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteDescription
C6H14, CAS-Nummer-110-54-3, Hexane, Hexan, Heksan, Esani, Dipropyl, Szellysolve b, Hexylhydrid, n-Hexan, Gettysolve-b, Hexane, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, farblos, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86.178, kunststoffbeschichtete Glasflasche, flüssig, 8058, CCCCCC, 2,97
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 69°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 160mbar at 20°C |
Viskosität | 0.31 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 86.18g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538886 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2538942 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2536618 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2536612 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2536615 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
Safety and Handling
- Hexanes, 95% n-Hexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.