Learn More
Hexan, 95 % n-Hexan, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Beschreibung
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
- Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
- Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
- Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
- Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
- Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
- Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Hexan |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Extinktion | max. 0.2 bei 210 nm, max. 0.08 bei 220 nm, max. 0.008 bei 254 nm, max. 0.005 bei 280 nm, max. 0.005 bei 350 nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.66 g/cm3 |
Siedepunkt | 69 °C |
Menge | 5 l |
Explosionsgrenze | 1.2 - 7.4 Vol.-% |
Flammpunkt | −22 °C |
Zündpunkt | 240 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexan, 95 % n-Hexan, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur