Learn More
Hexan, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™ Artikelnummer.: 15691380
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Hexan, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15691380 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
6 x 500 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
6 x 500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15691380
Marke: Honeywell Research Chemicals 1393866X500ML
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 66 °C bis 69 °C
Menge 6 x 500 ml
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt 453 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.375 (Lit.)
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 5.2 psi (37.7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C)
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-hexane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexan, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™ >