Learn More
Hexan-Fraktion, spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 69°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 160mbar at 20°C |
Viskosität | 0.31 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 86.18g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539317 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | H/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17 |
2529606 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17 |
2529206 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17 |
2529205 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | H/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexanes
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, branched andlinear
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexan-Fraktion, spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur