Learn More
Heptan, CHROMASOLV™, ≥ 99 %, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
233.31 CHF - 1470.14 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Summenformel | C7H16 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.21 |
MDL-Nummer | MFCD00009544 |
InChI-Schlüssel | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC-Name | Heptan |
SMILES | CCCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15614770
|
Honeywell-Chromasolv
34999-1L |
1 l |
233.31 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15624770
|
Honeywell-Chromasolv
34999-2.5L |
2.5 l |
560.90 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15644770
|
Honeywell-Chromasolv
34999-6X1L |
6 x 1 L |
1049.88 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15634770
|
Honeywell-Chromasolv
34999-4X2.5L |
4 x 2.5 L | N/A | |||||||
Beschreibung
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Chemische Identifikatoren
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
Heptan |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spezifikation
Heptan | |
0.684 g/ml bei 25 °C | |
−4 °C (24.8 °F) | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
UN1206 | |
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥ 99 % |
142-82-5 | |
0.07 | |
433 °F | |
CH3(CH2)5CH3 | |
83mmHg (37.7 °C), 40 mmHg (20 °C) | |
1730763 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
Heptan | |
8900 | |
100.2 mol | |
LC-MS CHROMASOLV™ |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MI7700000
- Heptane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.