Learn More
Hexamin, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Hexamin, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.5 |
Verpackung | Plastikfass |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 140.19g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexamethylenetetramine
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexamin, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur