Learn More
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10276870
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276870
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10276870
Marke: Thermo Scientific Acros 194791000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
InChI-Schlüssel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Schmelzpunkt -59.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H18OSi2
Strukturformel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.3765 to 1.3785
Menge 100 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 162.38
Viskosität 0.5 mPa.s (25°C)
Formelmasse 162.38
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number194790025,194791000,194795000
ChargennummerA0463437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number194790025,194791000,194795000
ChargennummerA0459395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
ChargennummerA0454666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
ChargennummerA0396672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >