Learn More
Fisherbrand™ Sechseckige antistatische Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ sechseckige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke:  Fisherbrand™ HS14251AF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15778187
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
  • Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Nur antistatische Ausführung.
  • 1 Farbe, 4 Größen.
  • 500 St./Packung.
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Hexagonal
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
25 mm
Weiß
Polystyrol
Wägeschiffchen
38 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sechseckige antistatische Wägeschiffchen >