Learn More
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10645852
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10645852
Marke: Thermo Scientific Acros 227161000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-09-0
Summenformel C19H42BrN
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecyltrimethylammonium Bromide
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 230.0°C
Hinweise zur Zersetzung >230°C
Menge 100 g
Flammpunkt 244°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Beilstein 04, IV, 819
Fieser 15,77
Merck Index 15, 2024
Synonym Cetrimonium Bromide, Cetyltrimethylammonium Bromide, CTABr
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
IUPAC-Name Hexadecyltrimethylazaniumbromid
Formelmasse 364.45
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number227160100,227160101,227160025,227160250,227161000,227165000
ChargennummerA0466282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number227160100,227160101,227160025,227160250,227161000,227165000
ChargennummerB0155533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number227160100,227160101,227160025,227160250,227161000,227165000
ChargennummerA0456579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number227160100,227160101,227160025,227160250,227161000,227165000
ChargennummerB0155852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number227160100,227160101,227160025,227160250,227161000,227165000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >