Learn More
Hexachlorbutadien, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 12929264
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Hexachlorbutadien, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12929264 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 ml
Click to view available options
Menge:
1 ml
Artikelnummer. 12929264
Marke: SPEX Certiprep S2145
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Hexachlorbutadien87-68-31000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachlorbutadien
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 87-68-3, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C4Cl6
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,2,3,4,4-Hexachlorbuta-1,3-diene
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 260.744
PubChem CID 6901
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:5691
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexachlorobutadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hexachlorobuta-1,3-diene, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexachlorbutadien, SPEX CertiPrep™ >