Learn More
Hexaaminruthenium(III)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10583884
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexaaminruthenium(III)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583884
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10583884
Marke: Thermo Scientific Acros 363342500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14282-91-8
Summenformel Cl3H18N6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 309.61
MDL-Nummer MFCD00011478
InChI-Schlüssel GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaammineruthenium(III) chloride
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Azan;ruthenium(3+);trichlorid
Formelmasse 309.61
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number363340050,363340010,363342500
ChargennummerA0468502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number363340050,363340010,363342500
ChargennummerA0460694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number363340050,363340010,363342500
ChargennummerA0459121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number363340050,363340010,363342500
ChargennummerA0450113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number363340050,363340010,363342500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexaaminruthenium(III)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >