Learn More
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10782582
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10782582
Marke: Thermo Scientific Acros 405310050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10534-89-1
Summenformel H18Cl3CoN6
Molekulargewicht (g/mol) 267.47
MDL-Nummer MFCD00036304
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaamminecobalt(III) chloride
Schmelzpunkt 217°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 267.47
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number405310050,405310250,405311000
ChargennummerA0470755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number405310050,405310250,405311000
ChargennummerA0465180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number405310050,405310250,405311000
ChargennummerA0459847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number405310050,405310250,405311000
ChargennummerA0449440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number405310050,405310250,405311000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaamminecobalt(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexaamminecobalt(III) chloride
Name des Produkts
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >