Learn More
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexaamminecobalt(III) chloride |
Schmelzpunkt | 217°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | [Co(NH3)6]Cl3 |
Merck Index | 15, 4710 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 267.47 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur