Learn More
Hexa-n-Butyldizinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494054
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexa-n-Butyldizinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494054
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11494054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12007.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexa-n-butylditin wird bei der Palladium-katalysierten Bildung von Zinn-Kohlenstoff-Bindungen verwendet. Es findet nützliche Anwendung in Desoxygenierungs- und Entschwefelungsreaktionen. Es dient als Quelle von Tributylstannylradikalen in der synthetischen Chemie. Auch bei der Radioiodinierung von Styrylpyridinen verwendet. Weiterhin wird es als Reagenz zu Stannylat-Arylhalogeniden für weitere Stille-Kupplungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 813-19-4
Summenformel C24H54Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 580.12
MDL-Nummer MFCD00009417
InChI-Schlüssel REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
PubChem CID 6327815
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexa-n-butylditin
Dichte 1.152
Siedepunkt 197°C to 198°C (10 mmHg)
Flammpunkt 124°C (255°F)
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brechungsindex 1.512
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3605476
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 580.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexa-n-butylditin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexabutyldistannane
Name des Produkts
Hexa-n-Butyldizinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >