Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Stapelkit
Stapelkit für 2 100 l oder 60 l auf 100 l-Heratherm Öfen und Inkubatoren
Marke:  Thermo Scientific™ 50126666
Artikelnummer. 10801311
  • 427.13 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Stapelkit für 2 100 l oder 60 l auf 100 l-Heratherm Öfen und Inkubatoren. Empfohlen, wenn ein Dekontaminationszyklus in der unteren Einheit durchgeführt oder ein Inkubator auf einen Ofen gestapelt wird
Heratherm Stapelkit
Für 2 100 l oder 60 l auf 100 l-Heratherm Öfen und Inkubatoren
Empfohlen, wenn ein Dekontaminationszyklus in der unteren Einheit durchgeführt oder ein Inkubator auf einen Ofen gestapelt wird
Geeignet zur Verwendung mit:
General Protocol
Advanced Protocol
Advanced Protocol Security Öfen
448 x 511 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 l oder 60 l auf 100 l-Heratherm Öfen und Inkubatoren
100 l oder 60 l
Zubehör für Trockenschränke
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Heratherm Stapelkit >