Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm-Stabilitätskammer 750 L
GREENER_CHOICE
Vertrauen Sie auf Ihr Produkt, wenn Sie Stabilität und Haltbarkeit mit den stabilen Heratherm-Stabilitätskammern testen, die für eine Vielzahl von Qualitätskontrollanforderungen entwickelt wurden.
25929.00 CHF - 26833.50 CHF
Spezifikation
Alarmtypen Audible and Visible
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 66.1 lbs
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Datenausgabe USB, Ethernet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausführung der Tür Versandgewicht (angloamerikanisch) Versandgewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführung der Tür Versandgewicht (angloamerikanisch) Versandgewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
18724594
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ESS750
Solid outer door with inner glass door 840 lbs 381 kg
26833.50 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18704594
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ESG750
Glass door 820 lbs 372 kg
25929.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Temperature and humidity controls, well suited for stability testing, shelf life testing, and environmental testing.
  • Broad relative humidity range to cover many applications, including humidity levels below ambient.
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system.
  • Minimal condensate in standard applications.
  • Integrated water tank; fixed water connection for in-house purified water option available.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Sample and process protection: Assign personalized access with user IDs; restrict access with standard door lock, or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of temperature cycles and process duration.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Glass door also available.
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
  • Duplex interior electrical sockets for use of stirrers, shakers or other equipment inside the chamber are available as a factory-installed option. Choose from a variety of country-specific sockets. (Ordered with separate order code)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm-Stabilitätskammer 750 L