Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact mikrobiologische Inkubatoren
Sparen Sie Platz mit unserem kompakten mikrobiologischen Inkubator, der sich ideal für einen personalisierten Arbeitsplatz oder für voll befüllte Labore mit kleinen Probenvolumina eignet.
1175.85 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.65 ft.³ |
---|---|
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 4.4 lb. |
Zertifizierung/Konformität | cCSAus, CE |
Reglertyp | LED-Anzeige |
Kapazität (metrisch) | 18 l |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10699640
|
Thermo Scientific™
50125882 |
Kabel/Stecker: EU-Standard, UK und Australien |
1175.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sparen Sie Platz mit dem kompakten Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologischen Inkubator. Durch die extrem kleine Stellfläche eignet sich dieses Gerät ideal für einen personalisierten Arbeitsbereich oder Labore mit wenig Platz und nur kleinen Probenmengen. Das kompakteste Gerät der Heratherm Produktfamilie mikrobiologischer Inkubatoren verfügt über eine Kapazität von 18 Litern und arbeitet bei Umgebungstemperaturen oder darunter.
Eigenschaften:- Tischgerät mit minimaler Stellfläche für eingeschränkten Platz im Labor
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Innenbeleuchtung und ein Fenster in der Tür erleichtern die Beobachtung der Proben
- Umgebungstemperatur oder darunter: 17 bis 50 °C
- Temperaturkonstanz von ±1,2 °C (gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,2 °C (gemessen bei 37 °C)
- Hohe Temperaturgenauigkeit
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Spezifikation
0.65 ft.³ | |
cCSAus, CE | |
18 l | |
2 geliefert/ 3 max. | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
± 1,2 °C | |
47 x 26 x 41.5 cm (18.5 x 10.2 x 16.3 in.) | |
47 cm | |
7.1 Zoll | |
18 cm | |
12.2 Zoll | |
31 cm | |
29 cm | |
7.2 kg | |
100/240 V | |
0.45 bis 0.85 A |
4.4 lb. | |
LED-Anzeige | |
Mechanische Konvektion | |
17 °C bis 50 °C | |
±0,2 °C | |
29 x 18 x 31 cm (11.4 x 7.1 x 12.2 in.) | |
18,5 in. | |
10.2 Zoll | |
26 cm | |
16,3 in. | |
41.5 cm | |
11.4 Zoll | |
15.9 lbs. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
45 w | |
50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.