Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke, 230 VAC, 60 Hz
Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.
Marke: Thermo Scientific™ 51028143
2167.37 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Heratherm Advanced Protocol Trockenschränke sind wahlweise als Modelle mit natürlicher Konvektion oder als Modelle mit mechanischer Konvektion lieferbar. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,9 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±3,0 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.
- Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
- Einstellbare Lüfterdrehzahl für anwendungsbezogenen Luftstrom bei Modellen mit Umluft (z.B. Trocknen von Pulvern)
- Hohe Geschwindigkeit für beschleunigtes Trocknen und Erwärmen, kurze Erholungszeiten sowie beste Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit
- Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
- Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
- Mit einstellbarer Lüfterdrehzahl und elektronisch gesteuerter Frischluftklappe
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein (bei Geräten großer Kapazität nicht verfügbar)
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display | |
99 L | |
Schwerkraftkonvektion | |
2 geliefert/16 max. | |
± 2,5 °C | |
22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm) | |
56,5 cm | |
17.2 Zoll | |
43,8 cm | |
22,8 in. | |
58 cm | |
38,9 cm | |
230 V | |
13,5 A |
51028143 | |
≤330 °C | |
Beschichteter Stahl | |
Länderspezifisch | |
38,9 x 43,8 x 58 cm (15,3 x 17,2 x 22,8 in.) | |
22,2 in. | |
25,2 in. | |
64 cm | |
32.3 Zoll | |
82 cm | |
15,3 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
3100 w | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.