Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke, 230 VAC, 60 Hz
Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028142
1735.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11606430
  • 3527.55 CHF / 1 Stück
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Aktionscode 24069 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Heratherm Advanced Protocol Trockenschränke sind wahlweise als Modelle mit natürlicher Konvektion oder als Modelle mit mechanischer Konvektion lieferbar. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,9 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±3,0 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.
  • Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl für anwendungsbezogenen Luftstrom bei Modellen mit Umluft (z.B. Trocknen von Pulvern)
  • Hohe Geschwindigkeit für beschleunigtes Trocknen und Erwärmen, kurze Erholungszeiten sowie beste Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit
  • Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
  • Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
  • Mit einstellbarer Lüfterdrehzahl und elektronisch gesteuerter Frischluftklappe
  • Programme können automatisch wiederholt werden
  • Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
  • Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
  • Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein (bei Geräten großer Kapazität nicht verfügbar)
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke, 230 VAC, 60 Hz >
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.