Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Optionen und Zubehör
Arbeitsflächen, Abluftübergänge und Körbe
Marke: Thermo Scientific™ 50073667
294.86 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Arbeitsflächen, Abluftübergänge und Körbe
Typ: 2 Ablagekörbe mit zusätzlicher Hängestange
Spezifikation
Modul mit flacher Arbeitsfläche, 600 mm breit (316SS) | |
Modul mit flacher Arbeitsfläche | |
600 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31