Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Optionen und Zubehör
Arbeitsflächen, Abluftübergänge und Körbe
Brand: Thermo Scientific™ 50073671
This item is not returnable.
View return policy
Description
Arbeitsflächen, Abluftübergänge und Körbe
Typ: 2 Ablagekörbe mit zusätzlicher Hängestange
Specifications
Modul mit eingerückter Arbeitsfläche, 1500 mm breit (316SS) | |
Modul mit eingerückter Arbeitsfläche | |
1.500 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Optionen und Zubehör > Modul mit abgesenkter Arbeitsfläche, 1500 mm breit (316SS)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction