Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologische Sicherheitswerkbänke verfügen über fortschrittliche, ausfallsichere Technologien um Benutzer und Proben optimal zu schützen.Schützt die Proben im Forschungslabor, pharmazeutischen Qualitätslabor, Apotheken und Kliniken.
17587.50 CHF - 23718.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469 zertifiziert durch TÜV
Kammermaterial Edelstahl (304)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Geräuschpegel 57 dBA
Steckdosen 2 Steckdosen, innen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17198065
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51033311
Herasafe 2025, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 133 W/h (im Normalbetrieb) 55 W/h (Stand-by-Modus)
17587.50 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 06-08-2025
Añadir a la cesta
17108075
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033312
Herasafe 2025, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 153 W/h (im Normalbetrieb) 55 W/h (Stand-by-Modus)
18291.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
17118075
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033313
Herasafe 2025, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 217 W/h (im Normalbetrieb) 80 W/h (Stand-by-Modus)
23014.50 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 06-08-2025
Añadir a la cesta
17128075
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033314
Herasafe 2025, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen 251 W/h (im Normalbetrieb) 80 W/h (Stand-by-Modus)
23718.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 06-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mehr anzeigen
Especificaciones
Mehr anzeigen
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Klasse II Biologische Sicherheitswerkbank
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado