Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50116442
866.06 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10706255
  • 1306.50 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heraguard ECO 1.5
Ermöglicht eine ECO Arbeitshöhe von 760 mm
Untergestell
680 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke >