Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Marke: Thermo Scientific™ 50116443
1008.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
Spezifikation
Heraguard ECO 0.9 | |
Ermöglicht verschiedene ECO Arbeitshöhen zwischen 760 bis 960 mm, verstellbar in 50 mm-Schritten. | |
Verstellbares Untergestell | |
680 bis 880 mm |